Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A16896.06EA
1650
SEK
A16896.06
A16896.14
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate 97%
Ethyl-2-amino-4-methylthiazole-5-carboxylate
Formel:
C₇H₁₀N₂O₂S MW: 186,22 g/mol Smältpunkt: 172…176 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00123414 CAS nummer: 7210-76-6 |