DL-Penicillamine 97+%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
B24710.06EA
2500
SEK
B24710.06
B24710.14
B24710.03
DL-Penicillamine 97+%
DL-Penicillamine
Formel:
C₅H₁₁NO₂S MW: 149,21 g/mol Smältpunkt: ∼ 212 °C (dec.) |
MDL Number:
MFCD00004856 CAS nummer: 52-66-4 EINECS: 200-147-2 |