Vill du logga in igen?
Välkommen till en dag med Säkerhet i Fokus! – 20-23 maj – läs mer och anmäl dig nu!
1-Heptylmagnesium chloride 1 M i MeTHF (2-metyltetrahydrofuran)
Leverantör: Alfa Aesar
Fara
H51173.AE H51173.AP
1-Heptylmagnesium chloride 1 M i MeTHF (2-metyltetrahydrofuran)
Formel: C₇H₁₅ClMg
MW: 158,95
Storage Temperature: Omgivande
UN: 2924
ADR: 3,II
Order Now
ORDER
RELATERAD INFORMATION
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indikera Batch Nummer. Detta fält är obligatoriskt. Ange "x" om detta inte finns för VWR kemikalier
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Eller
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beskrivning Artikel nummer Availability Enhet Ditt pris Price Per Antal