2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
Leverantör: Merck
|
Fara
|
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18667.0100EA
533
SEK
8.18667.0100
8.18667.9025
8.18667.9999
8.18667.0500
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid för syntes, Sigma-Aldrich®
2-Acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
Formel:
C₇H₁₃NO₄S MW: 207,25 g/mol Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00007522 CAS nummer: 15214-89-8 EINECS: 239-268-0 |
Specifikation testresultat
Melting Point | 190 °C |
Molar Mass | 207.25 g/mol |
Flash Point |
|
Density | 1.36 g/cm3 (20.0 °C) |