2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide ≥97%
Fara
H31615.03EA 1775 SEK
H31615.03
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide ≥97%
2-(3-Methoxyphenyl)thioacetamide
Formel: C₉H₁₁NOS
MW: 181,27 g/mol
Smältpunkt: 104…108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09414738
CAS nummer: 35582-11-7