Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate ≥96%
Varning
H53232.03EA 2925 SEK
H53232.03 H53232.06
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate ≥96%
Potassium-4-(methylsulphonyl)phenyltrifluoroborate
Formel: C₇H₇BF₃KO₂S
MW: 262,09 g/mol
Smältpunkt: >300 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD04115738
CAS nummer: 850623-40-4