4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H52336.MDEA
2325
SEK
H52336.MD
H52336.03
4-Bromo-2-fluorobenzamide 96%
4-Bromo-2-fluorobenzamide
Formel:
C₇H₅BrFNO MW: 218,03 g/mol Smältpunkt: 151…153 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03094432 CAS nummer: 292621-45-5 |