Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
L05687.04EA
2575
SEK
L05687.04
L05687.09
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate 98%
Methyl-4-amino-3-hydroxybenzoate
Formel:
C₈H₉NO₃ MW: 167,17 g/mol Smältpunkt: 118…122 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00017093 CAS nummer: 63435-16-5 |