Phenylsulphur pentafluoride ≥95.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
TCIAP1969-1GEA 1225 SEK
TCIAP1969-1G
Phenylsulphur pentafluoride ≥95.0%
Phenylsulphur pentafluoride
Formel: C₆H₅F₅S
Kokpunkt: 149°C
Smältpunkt: -10°C
Flampunkt: 48°C
MDL Number: MFCD09263740
CAS nummer: 2557-81-5
UN: 1993
ADR: 3,III
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/32/19/28993219.jpg
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %