4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H52863.06EA 2075 SEK
H52863.06
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid ≥97%
4-Methoxycarbonyl-2-nitrophenylboronic acid
Formel: C₈H₈BNO₆
MW: 224,96 g/mol
Smältpunkt: 160…171 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01632202
CAS nummer: 85107-55-7