2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H28604.06EA
3025
SEK
H28604.06
H28604.03
H28604.14
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid ≥97%
2-Chloro-4-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol Smältpunkt: 198…202 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03411936 CAS nummer: 145349-62-8 |