4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
L10242.03EA
2225
SEK
L10242.03
L10242.MD
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid ≥97%
4-(Trifluoroacetyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₅F₃O₃ MW: 218,13 g/mol Smältpunkt: 177…179 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00052340 CAS nummer: 58808-59-6 |