3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A13492.06EA
3100
SEK
A13492.06
A13492.03
A13492.14
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide ≥97%
3,5-Bis(trifluoromethyl)benzhydrazide
Formel:
C₉H₆F₆N₂O MW: 272,15 g/mol Smältpunkt: 132…134 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00051848 CAS nummer: 26107-82-4 EINECS: 247-462-1 |