2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
L08445.06EA 1300 SEK
L08445.06 L08445.14
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide ≥98%
2,4,6-Triisopropylbenzenesulphonamide
Formel: C₁₅H₂₅NO₂S
MW: 283,44 g/mol
Smältpunkt: 113…116 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051975
CAS nummer: 105536-22-9