Allylcyclohexane ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Fara
TCIAA1201-5MLEA 575 SEK
TCIAA1201-5ML TCIAA1201-25ML
Allylcyclohexane ≥97.0%
Allylcyclohexane
Formel: C₉H₁₆
MW: 124,23 g/mol
Kokpunkt: 151°C
Flampunkt: 29°C
MDL Number: MFCD00013769
CAS nummer: 2114-42-3
EINECS: 218-316-4
UN: 3295
ADR: 3,III
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/90/60/28929060.jpg
Order Now
Specifikation testresultat
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %