Tantalum disilicide
Leverantör: Thermo Scientific
44965.09EA
1575
SEK
44965.09
44965.18
Tantalum disilicide
Tantalum disilicide
Formel:
Si₂Ta MW: 237,118 g/mol Smältpunkt: 2200 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00049564 CAS nummer: 12039-79-1 EINECS: 234-902-2 |