2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, vattenfri 98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
B20529.14EA
5050
SEK
B20529.14
B20529.03
B20529.06
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt, vattenfri 98%
2-Mercaptopyridine-N-oxide sodium salt
Formel:
C₅H₄NNaOS MW: 149,15 g/mol Smältpunkt: ∼ 290 °C (dec.) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01941547 CAS nummer: 3811-73-2 EINECS: 223-296-5 |