6-Methylnicotinamide ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A16039.06EA
5425
SEK
A16039.06
A16039.03
6-Methylnicotinamide ≥98%
6-Methylnicotinamide
Formel:
C₇H₈N₂O MW: 136,15 g/mol Smältpunkt: 195…199 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00006342 CAS nummer: 6960-22-1 |