Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
L10961.14EA
3650
SEK
L10961.14
L10961.06
Thiophene-2-carboxaldoxime ≥98%
Thiophene-2-carboxaldoxime
Formel:
C₅H₅NOS MW: 127,17 g/mol Smältpunkt: 132…136 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00022509 CAS nummer: 29683-84-9 EINECS: 249-778-5 |