3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
TCIAM2270-25GEA
3075
SEK
TCIAM2270-25G
TCIAM2270-5G
3-Methylsalicylaldehyde ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Methylsalicylaldehyde
Formel:
C₈H₈O₂ MW: 136,1479 g/mol Kokpunkt: 209°C Smältpunkt: 17°C Flampunkt: 87°C |
MDL Number:
MFCD00040798 CAS nummer: 824-42-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | Light orange to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |