4-Isopropylphenylboronic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
L17459.03EA 2525 SEK
L17459.03 L17459.06
4-Isopropylphenylboronic acid ≥98%
4-Isopropylphenylboronic acid
Formel: C₉H₁₃BO₂
MW: 164,01 g/mol
Smältpunkt: 142…144 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01074614
CAS nummer: 16152-51-5