3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Varning
H34405.03EA 805 SEK
H34405.03 H34405.09
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,4-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formel: C₁₁H₁₄O₄
MW: 210,23 g/mol
Smältpunkt: 56…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00598205
CAS nummer: 22174-29-4