3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H33566.03EA
720
SEK
H33566.03
H33566.14
H33566.06
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid 96%
3-(2,5-Dimethoxyphenyl)propionic acid
Formel:
C₁₁H₁₄O₄ MW: 210,23 g/mol Smältpunkt: 61…66 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00060325 CAS nummer: 10538-49-5 |