2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
L19056.06EA
760
SEK
ABCRAB165343.0005
L19056.06
L19056.14
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane ≥97%
2-Methoxy-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
Formel:
C₇H₁₅BO₃ MW: 158,01 g/mol Kokpunkt: 120 °C (228 mmHg) Densitet: 0,966 Flampunkt: 46 °C (114 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD03093086 CAS nummer: 1195-66-0 ADR: 3,III |