4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0%
Leverantör: TCI EUROPE
|
Varning
|
TCIAM0774-5GEA
535
SEK
TCIAM0774-5G
TCIAM0774-1G
4-Methyl-1H-pyrazole ≥98.0%
4-Methyl-1H-pyrazole
Formel:
C₄H₆N₂ MW: 82,11 g/mol Kokpunkt: 207°C |
MDL Number:
MFCD00005245 CAS nummer: 7554-65-6 EINECS: 231-445-0 |
Specifikation testresultat
Appearance | White to Light yellow powder to lump |
Purity (GC) | min. 98.0 % |