3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
Varning
H32209.03EA 4700 SEK
H32209.03
3,6-Difluorosalicylic acid ≥97%
3,6-Difluorosalicylic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10 g/mol
Smältpunkt: 150…154 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD08275285
CAS nummer: 749230-37-3