3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H32940.03EA 2575 SEK
H32940.03 H32940.MD
3,5-Difluorosalicylic acid ≥98%
3,5-Difluorosalicylic acid
Formel: C₇H₄F₂O₃
MW: 174,10 g/mol
Smältpunkt: 187…191 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06203609
CAS nummer: 84376-20-5