3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
|
Varning
|
H33972.MDEA
650
SEK
H33972.MD
H33972.03
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
3-Methoxy-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel:
C₉H₇F₃O₃ MW: 220,15 g/mol Smältpunkt: 161…164 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD13185681 CAS nummer: 1214384-93-6 |