2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
Varning
H32718.03EA 1325 SEK
H32718.03 H32718.06
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid ≥97%
2-Fluoro-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₉H₃F₇O₂
MW: 276,11 g/mol
Smältpunkt: 111…114 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09258669
CAS nummer: 1017777-41-1