5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
H25821.06EA 9400 SEK
H25821.06 H25821.03
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine ≥97%
5-Bromo-4,6-dichloropyrimidine
Formel: C₄HBrCl₂N₂
MW: 227,88 g/mol
Smältpunkt: 77…81 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00047379
CAS nummer: 68797-61-5
EINECS: 272-305-9
ADR: 8,III