4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H32680.MDEA
1425
SEK
H32680.MD
H32680.03
4,5-Difluorosalicylaldehyde ≥98%
4,5-Difluorosalicylaldehyde
Formel:
C₇H₄F₂O₂ MW: 158,11 g/mol Smältpunkt: 68…72 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08458005 CAS nummer: 199287-52-0 |