4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
Varning
H32530.22EA 3925 SEK
H32530.22
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile ≥98%
4-(4-Fluorophenoxy)benzonitrile
Formel: C₁₃H₈FNO
MW: 213,21 g/mol
Smältpunkt: 67…68 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01815090
CAS nummer: 215589-24-5