Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97.0%
Leverantör: TCI EUROPE
Varning
TCIAM1330-500GEA 5275 SEK
TCIAM1330-500G TCIAM1330-25G
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate ≥97.0%
Methyl (4-methoxyphenyl)acetate
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,23 g/mol
MDL Number: MFCD00008454
CAS nummer: 23786-14-3
EINECS: 245-886-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://se.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/52/80/28975280.jpg
Order Now
Specifikation testresultat
Purity (GC) min. 97.0 %