2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
B25485.14EA
11675
SEK
B25485.14
B25485.03
B25485.06
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene ≥98%
2-Bromo-1,3-dimethoxybenzene
Formel:
C₈H₉BrO₂ MW: 217,06 g/mol Smältpunkt: 91…94 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07780177 CAS nummer: 16932-45-9 |