1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
H26063.06EA
1875
SEK
H26063.06
H26063.14
1-Bromo-3-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-3-hexylbenzene
Formel:
C₁₂H₁₇Br MW: 241,17 g/mol Kokpunkt: 90…98 °C (5 mmHg) Densitet: 1,179 Flampunkt: >120 °C (248 °F) Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD09909567 CAS nummer: 38409-59-5 |