Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
B25683.06EA 1525 SEK
B25683.06 B25683.14
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate ≥98%
Methyl-4-fluoro-3-hydroxybenzoate
Formel: C₈H₇FO₃
MW: 170,14 g/mol
Smältpunkt: 89…91 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06797457
CAS nummer: 214822-96-5