1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Fara
H50240.03EA 5800 SEK
H50240.03
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene ≥98%
1-Bromo-2-(bromomethyl)naphthalene
Formel: C₁₁H₈Br₂
MW: 299,99 g/mol
Smältpunkt: 108 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00046369
CAS nummer: 37763-43-2
UN: 3261
ADR: 8,III