3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A18210.06EA
885
SEK
A18210.06
A18210.14
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid 98+%
3-(4-Methoxybenzoyl)propionic acid
Formel:
C₁₁H₁₂O₄ MW: 208,21 g/mol Smältpunkt: 147…151 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002795 CAS nummer: 3153-44-4 EINECS: 221-593-4 |