2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
Leverantör: Alfa Aesar
Fara
H31652.MDEA 1050 SEK
H31652.MD H31652.03
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile 97%, JRD
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzonitrile
Formel: C₁₀H₅F₆NO
Smältpunkt: 46…48 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11519321
CAS nummer: 1092460-75-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III