2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
Fara
H33031.06EA 4775 SEK
H33031.06
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide ≥97%
2-(3-Methylphenyl)thioacetamide
Formel: C₉H₁₁NS
MW: 165,26 g/mol
Smältpunkt: 120…124 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09757580
CAS nummer: 6487-91-8