4-(1-Piperidinyl)aniline ≥97%
Fara
L06767.03EA 660 SEK
L06767.03
4-(1-Piperidinyl)aniline ≥97%
4-(1-Piperidinyl)aniline
Formel: C₁₁H₁₆N₂
MW: 176,26 g/mol
Kokpunkt: 140…142 °C (1 mmHg)
Smältpunkt: 26…28 °C
Flampunkt: >110 °C (230 °F)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051688
CAS nummer: 2359-60-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III