2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
Fara
H34058.MDEA 535 SEK
H34058.MD H34058.03
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide ≥97%
2-(2,3-Dichlorophenyl)thioacetamide
Formel: C₈H₇Cl₂NS
MW: 220,12 g/mol
Smältpunkt: 162…166 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09757550
CAS nummer: 65183-01-9