Monomethyl phthalate ≥97%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
A14780.30EA
15825
SEK
A14780.30
A14780.09
ABCRAB132028.0250
A14780.18
Monomethyl phthalate ≥97%
Monomethyl phthalate
Formel:
C₉H₈O₄ MW: 180,16 g/mol Smältpunkt: 81…84 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00002466 CAS nummer: 4376-18-5 EINECS: 224-476-6 |