Hörselkåpor, Peltor™ X-serien
Leverantör: 3M
Peltor™ X
111-1141EA 735 SEK
111-1141 111-1132 111-1131 111-1134 111-1133 111-1136 111-1135 111-1138 111-1137 111-1139
Hörselkåpor, Peltor™ X-serien
Hörselkåpor Hörselkåpor, passiva
Dessa hörselkåpor kombinerar utmärkt skydd med ultimat komfort. De finns tillgängliga som pannband och hjälmmonterade versioner, och erbjuder ett brett utbud av dämpningsnivåer som uppfyller behoven för de flesta industriella applikationer.
  • Mjuka, breda kuddar minskar trycket runt öronen och ger större komfort och användarvänlighet
  • Dubbla gjutna kåpor med slimmad profil
  • Stort utrymme inuti kåporna minskar uppkomsten av fukt och värme
  • Elektriskt isolerad bygel
  • Färgkodade kåpor: lätt att identifiera dämpningsnivån
X1: Ultra-slim earmuffs for low noise environments.
X2: Lightweight earmuffs for low to moderate noise environments.
X3: High protection earmuffs for moderate to high noise environments.
X4: High level of protection without all the bulk, the innovative foam earcup inserts and spacers help boost attenuation while adding little bulk or weight.
X5: For very high noise situations, high attenuation, twin headband design helps reduce heat build-up with good fit and balance.
Suitable applications:
X1A / X1P3: Lawn mowing, power drilling
X2A / X2P3: Construction, manufacturing industry
X3A / X3P3: Forestry, industry, airports, engineering
X4A / X4P3: Industry
X5A / X5P3: Mining, quarrying, paper manufacturing, gas turbines.
Information om tillbehör: Hygiene kits contain replacement sealing rings and muffler pads which can be replaced in a few easy steps. It extends the life of earmuffs and ensures good function and hygiene.