Hörselkåpor, Peltor™ Optime™ III
Leverantör: 3M
Peltor™ Optime™
111-1085EA 505 SEK
111-1085 111-2202 111-1083
Hörselkåpor, Peltor™ Optime™ III
Hörselkåpor Hörselkåpor, passiva
Dessa hörselkåpor har utvecklats för miljöer med extremt höga ljudnivåer, särskilt de som domineras av lågfrekventa ljud. Skyddet bygger på en teknik med dubbelt hölje som minimerar resonansen i hållarens hölje och ger maximal dämpning av höga frekvenser.
  • Breda tätningsringar fyllda med mjukt plastskum som ger optimal passform och lågt kontakttryck
  • God taltydlighet
  • Kuddar och insatser som är enkla att byta möjliggör god hygien
  • Modellen för hjälmmontage är utformad för att passa många olika industriella skyddshjälmar
SNR: 35 dB (huvudband/nackband), 34 dB (hjälmmontage)
Certifikat: SS-EN 352-1:1993 (modell med nackband), SS-EN 352-3:2002 (modell för hjälmmontage)
Observera: *Passar alla Peltor™ hjälmar utom G2000