Vill du logga in igen?
  • Kriteria
  • Leverantör
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Sök i resultat
belaeggningsmaetare-coatingmaetare
https://se.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/50/48/18945048.jpg
Professionella coatingmätare eller beläggningstestare kan användas för snabb och noggrann mätning av ytbeläggning. Beläggningsmätare eller coatingtestare används i olika branscher, inklusive bil- och transportindustri. De kan användas både i laboratoriet och ute på fältet och de känner automatiskt igen järn- och järnhaltiga substrat. Varje system innehåller användarvänliga kontroller.
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"52"
Sortera efter:
Leverantör:  TQC
Benämning:   Test panels are used to enhance reproducibility of physical and chemical tests. Each panel is equipped with a hole for hanging and handling.
Leverantör:  TQC
Benämning:   The PosiTest DFT measure coatings on all metals - The DFT Fe measures non-magnetic coatings on steel while the DFT Combo measures both non magnetic co...
Leverantör:  TQC
Benämning:   These pinhole detectors can inspect coatings on conductive substrates for small defects.
Leverantör:  TQC
Benämning:   The PosiTector UTG can measure the wall thickness of materials (plastic, stell) using ultrasonic technology. These durable and weatherproof models are...
Leverantör:  TQC
Benämning:   Plastic (or aluminium) thickness combs to be used as a record of wet film thickness measurements, in 30 steps.
Leverantör:  TQC
Benämning:   This coating thickness gauge is a fully electronic apparatus, that uses magnetic and eddy current principles, to measure coating thickness on both fer...
Artikel nummer : (SIMESP3500)
Leverantör:  TQC
Benämning:   This pH indicator spray can determine whether the surface of concrete is alkaline or acid and can be used in painting or repairing concrete.
UOM:  1 * 1 Items
Leverantör:  TQC
Benämning:   Impact testers used to determine the impact resistivity and flexibility of materials.
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 8  av 52
  1  2  3  4  5  6  7  Nästa