Du sökte efter: Kameror
Välj mellan olika kameror för användning inom olika applikationer i laboratoriet. Vi har digitala och analoga kameror, kameror för läsplattor samt okularkameror. Kamerorna har hög upplösning och är enkla att använda i båda bild och videoläge. Några modeller används som tillbehör till mikroskop för förbättrad prestanda.
Välj mellan olika kameror för användning inom olika applikationer i laboratoriet. Vi har digitala och analoga kameror, kameror för läsplattor samt okularkameror. Kamerorna har hög upplösning och är enkla att använda i båda bild och videoläge. Några modeller används som tillbehör till mikroskop för förbättrad prestanda.
48  results were found
SearchResultCount:"48"
Sort Results
Visa lista Easy View (ny)
Ge feedback på sökresultat
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: These cameras provide high resolution images for everyday microscopy.
Artikel nummer : (630-2957)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: VisiCam B5 is a C-mount and eyepiece microscope camera.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (611-2257)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This USB camera fits into the eyepiece tube of biological binocular and monocular microscopes. This enables users to digitise images even when the mic...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-1120)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Analog kamera med videoutgång. Kan anslutas till videoprojektorer, externa monitorer eller till dator via USB-utgång (tillval).
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-3271)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: Wi-Fi camera with good resolution (up to 5 MP), CMOS sensor and Wi-Fi connection, recommended for basic/general applications in education and home use...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-2992)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This high resolution C-mount camera is equipped with a 20 MP colour CMOS 1" sensor. The large sensor and cooling system make it ideal for low light ap...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-2678)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This Windows® tablet PC with large LCD touch screen and integrated 5,1 MP camera provides an advanced solution for digital microscopy. For use with an...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (630-2958)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: High performance camera with advanced software for different observation methods.
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: High speed cameras with excellent colour reproduction for routine applications.
Artikel nummer : (630-2661)
Leverantör: VWR Collection
Beskrivning: This system is composed of a tablet and a wireless 5 MP camera. It can be attached to all microscopes with a C-mount.
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0560.8725)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The testo 872s thermal imager is ideally suited for professional industrial and building thermography at the same time it ensures your work is both qu...
UOM: 1 * 1 Items
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The testo 883 thermal imager provides outstanding image quality, automatic allocation/archiving of thermal images to the measurement object and profes...
Leverantör: LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivning: Leica (brightfield) colour cameras provide outstanding colour fidelity due to state-of-the-art colour interpolation algorithms performed in the camera...
Leverantör: LEICA MICROSYSTEMS
Beskrivning: With Flexacam microscope cameras, you can see the fine sample details you need to see with precise colors and high resolution.
New Product
Artikel nummer : (TEST0560.8684)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The testo 868s thermal imager, which makes work quicker and easier without foregoing professional thermal imaging technology. Generates error-free and...
UOM: 1 * 1 Items
Artikel nummer : (TEST0560.8651)
Leverantör: TESTO
Beskrivning: The testo 865s thermal imager offers professional technology and concentrates on functions which are needed in a contractor's daily work. The user-fri...
UOM: 1 * 1 Items
Fråga efter pris
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
Lager för denna produkt är begränsat, men kan vara tillgänglig i ett lager nära dig. Se till att du är inloggad på hemsidan så att tillgängligt lager kan visas. Om call fortfarande visas och du behöver hjälp, ring oss på 08-621 34 20.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder. Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via e-post.
VWR International AB säljer bara etanol till skattebefriade kunder.
Denna produkt ä reglerad enligt svensk lagstiftning. Om ytterligare information krävs av dig kommer du att kontaktas via email.
Produkten har blockerats av din organisation. Vänligen kontakta din inköpsavdelning för mer information.
Lösenordet och säkerhetsfrågan associerade med ditt Kundnummer har gått ut. Vänligen ändra ditt lösenord och din säkerhetsfråga.
Denna produkt är inte längre tillgänglig. Alternativ kan vara tillgängliga genom att söka med VWR art.nr ovan. Om du behöver ytterligare hjälp, ring VWR Kundservice på 08-621 34 20.
1 - 16 of 48
no targeter for Bottom