3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
H53179.03EA 6400 SEK
H53179.03
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid ≥98%
3-Chloro-5-methylphenylboronic acid
Formel: C₇H₈BClO₂
MW: 170,40 g/mol
Smältpunkt: 235…238 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09027241
CAS nummer: 913836-14-3