4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
|
Varning
|
B23179.06EA
6600
SEK
B23179.06
B23179.03
B23179.14
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid ≥98%
4-Chloro-3-methylphenylboronic acid
Formel:
C₇H₈BClO₂ MW: 170,40 g/mol Smältpunkt: 238…242 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD02683104 CAS nummer: 161950-10-3 |