2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
Leverantör: Thermo Scientific
Varning
L07630.03EA 1225 SEK
L07630.03 L07630.06
2-(1-Piperidinyl)phenol ≥98%
2-(1-Piperidinyl)phenol
Formel: C₁₁H₁₅NO
MW: 177,24 g/mol
Smältpunkt: 73…76 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00051687
CAS nummer: 65195-20-2